Läs mer
4-(4-fluorbensyl)piperidinhydroklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420799
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420799 5 g 5g
15410799 1 g 1g
15430799 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15420799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63860.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 193357-52-7 | C12H17ClFN | 229.72 g/mol
Reaktant i syntesen av 4-(substituerad-bensyl)piperidiner och (± )-3-(substituerad-bensyl)pyrrolidiner. Det är en viktig och värdefull farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Reaktant i syntesen av 4-(substituerad-bensyl)piperidiner och (± )-3-(substituerad-bensyl)pyrrolidiner. Det är en viktig och värdefull farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 193357-52-7
Molekylformel C12H17ClFN
Molekylvikt (g/mol) 229.72
MDL-nummer MFCD03840140
InChI-nyckel OJKWWANXBGLGQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, 4-4-fluorobenzyl piperidine hcl, 4-4-fluoro-benzyl-piperidine hydrochloride, 4-4'-fluorobenzyl piperidine hydrochloride, piperidine, 4-4-fluorophenyl methyl-, hydrochloride, 4-4-fluorophenyl methyl piperidine hydrochloride, 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrochloride salt, 4-4-fluorobenzyl piperidine hydrobromide, 4-4-fluorobenzyl piperidinehydrochloride, 4-4-fluorobenzyl-piperidine hydrochloride
PubChem CID 17039492
LEDER Cl.FC1=CC=C(CC2CCNCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 4-[(4-fluorfenyl)metyl]piperidinhydroklorid
Formel vikt 229.72
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.