Läs mer
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde, 97%
Produktkod. 11463228
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11463228 5 g 5g
11473228 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11463228 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17657.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 56442-17-2 | C14H11FO2 | 230.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56442-17-2
Molekylformel C14H11FO2
Molekylvikt (g/mol) 230.24
MDL-nummer MFCD00173650
InChI-nyckel QGULWBQOCMQNFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorobenzyloxy benzaldehyde, 4-4-fluorobenzyl oxy benzaldehyde, 4-4-fluorophenyl methoxy benzaldehyde, acmc-1b0gw, cbmicro_008348, 4-4-fluorobenzyl-oxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-benzyloxy-benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-fluorophenyl methoxy
PubChem CID 735860
IUPAC-namn 4-[(4-fluorfenyl)metoxi]bensaldehyd
LEDER FC1=CC=C(COC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Kvantitet 5 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 230.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.