Läs mer
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10467202 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10467202 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10467202 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 355940010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Namnnotering 98%
CAS 56442-17-2
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 96°C to 100°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C14H11FO2
MDL-nummer MFCD00173650
Kvantitet 1 g
Synonym 4-4-fluorobenzyloxy benzaldehyde, 4-4-fluorobenzyl oxy benzaldehyde, 4-4-fluorophenyl methoxy benzaldehyde, acmc-1b0gw, cbmicro_008348, 4-4-fluorobenzyl-oxy benzaldehyde, 4-4-fluoro-benzyloxy-benzaldehyde, benzaldehyde,4-4-fluorophenyl methoxy
InChI-nyckel QGULWBQOCMQNFD-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC=C(COC2=CC=C(C=O)C=C2)C=C1
IUPAC-namn 4-[(4-fluorophenyl)methoxy]benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 230.24
PubChem CID 735860
Formel vikt 230.24
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Powder