Läs mer
4-(4-fluorofenoxi)bensonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15485257
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485257 25 g 25g
15495257 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32530.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 215589-24-5
Molekylformel C13H8FNO
Molekylvikt (g/mol) 213.211
MDL-nummer MFCD01815090
InChI-nyckel NXVPHQNXBDDVCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-fluorophenoxy benzonitrile, 4-4-fluorophenoxy benzenecarbonitrile, acmc-1chxs, 4-cyano-4'-fluorodiphenyl ether, benzonitrile,4-4-fluorophenoxy
PubChem CID 1490284
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenoxi)bensonitril
LEDER C1=CC(=CC=C1C#N)OC2=CC=C(C=C2)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Smältpunkt 67 °C till 68 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 213.21
Procent renhet 98%