Läs mer
4-(4-Fluorophenoxy)phenylacetic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15445787
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15445787 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15445787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32998.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorophenoxy)phenylacetic acid
CAS 41073-15-8
Smältpunkt 98°C to 100°C
Molekylformel C14H11FO3
MDL-nummer MFCD08446956
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Light and moisture sensitive
Synonym 4-4-fluorophenoxy phenylacetic acid, 2-4-4-fluorophenoxy phenyl acetic acid, 4-4-fluorophenoxy phenyl acetic acid, acmc-20amw0
InChI-nyckel VMMSFFIABDLZIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)OC2=CC=C(C=C2)F
IUPAC-namn 2-[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]acetic acid
Molekylvikt (g/mol) 246.237
PubChem CID 15549820
Formel vikt 246.24
Procent renhet 97%