Läs mer
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 98+%
Produktkod. 13488678 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13488678 10 g Glass bottle 10g
1 options
Produktkod. 13488678 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450540100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1978-61-6 | C11H12FN·HCl | 213.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
CAS 1978-61-6
Smältpunkt 169.0°C to 173.0°C
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C11H12FN·HCl
Kvantitet 10 g
Synonym 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-p-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, pyridine, 1,2,3,6-tetrahydro-4-p-fluorophenyl-, hydrochloride, pyridine, 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride, 4-4-fluorophenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, pyridine,2,3,6-tetrahydro-, hydrochloride, 4-p-fluorophenyl-1,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydro-pyridine hydrochloride, 4-4-fluoro-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-4-fluorophenyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine hydrochloride
InChI-nyckel CTTBTYWBXXWBMU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CNCC=C1C2=CC=C(C=C2)F.Cl
IUPAC-namn 4-(4-fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 213.68
PubChem CID 197747
Formel vikt 213.68
Procent renhet 98+%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.