Läs mer
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12FN.ClH/c12-11-3-1-9(2-4-11)10-5-7-13-8-6-10;/h1-5,13H,6-8H2;1H |
| Formel vikt | 213.0721 |