Läs mer
4-(4-Fluorophenyl)-1,3-thiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Fluorophenyl)-1,3-thiazole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6FNS/c10-8-3-1-7(2-4-8)9-5-12-6-11-9/h1-6H |
| Formel vikt | 179.0205 |