Läs mer
4-(4-fluorfenyl)-1-metyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30404560
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30404560 100 mg
1 options
Produktkod. 30404560 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF595220100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
CAS 1012886-75-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12 H14 F N . Cl H
Kvantitet 100 mg
Synonym Pyridine, 4-(4-fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride (1:1), 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, 4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydro-1-methylpyridine hydrochloride, 1-Methyl-4-(4'-fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Imp. G (EP) as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
LEDER Cl.CN1CCC(=CC1)c2ccc(F)cc2
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenyl)-1-metyl-3,6-dihydro-2H-pyridin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 227.71
Formel vikt 227.0877