Läs mer
4-(4-Fluorophenyl)-2-cyclopropylquinoline-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinecarboxylate |
| CAS | 121659-86-7 |
| Molekylformel | C20 H16 F N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester, 2-Cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carboxylic acid methyl ester, 4-(4-Fluorophenyl)-2-cyclopropylquinoline-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)-3-quinolinecarboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16FNO2/c1-24-20(23)18-17(12-8-10-14(21)11-9-12)15-4-2-3-5-16(15)22-19(18)13-6-7-13/h2-5,8-11,13H,6-7H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1c(nc2ccccc2c1c3ccc(F)cc3)C4CC4 |
| IUPAC-namn | methyl 2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinoline-3-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.34 |
| Formel vikt | 321.1165 |