missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutansyra, TRC

Produktkod. 30402414
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
2.5 g
5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30402414 5 g -
30398545 2.5 g 2.5g
30401023 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30402414 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF6322835G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 366-77-8
Molekylformel C10 H9 F O3
Molekylvikt (g/mol) 196.175
Synonym Benzenebutanoic acid, 4-fluoro-γ-oxo- (9CI, ACI), 4-Fluoro-γ-oxobenzenebutanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-(p-fluorobenzoyl)- (7CI, 8CI), 3-(4-Fluorobenzoyl)propanoic acid, 3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, 3-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic acid, 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutyric acid, 4-Fluorobenzoylpropionic acid, 4-Oxo-4-(p-fluorophenyl)butyric acid, Ba 2833, NSC 408180, β-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid, β-(p-Fluorobenzoyl)propionic acid, γ-(4-Fluorophenyl)-γ-oxobutanoic acid
IUPAC-namn 4-(4-fluorfenyl)-4-oxobutansyra
LEDER OC(=O)CCC(=O)c1ccc(F)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobutanoic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H9FO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
Formel vikt 196.054
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.