missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(4-Fluorophenyl)aniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Fluorophenyl)aniline |
| CAS | 324-93-6 |
| Molekylformel | C12H10FN |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10FN/c13-11-5-1-9(2-6-11)10-3-7-12(14)8-4-10/h1-8H,14H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1)c2ccc(F)cc2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.21 |
| Formel vikt | 187.0797 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?