Läs mer
4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15284814 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15284814 1 g 1g
15274814 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15284814 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 450280010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 5731-10-2
InChI-nyckel LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
PubChem CID 2782689
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
Smältpunkt 241.0°C to 243.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C13H9FO2
Kvantitet 1 g
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
IUPAC-namn 4-(4-fluorophenyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 216.21
Formel vikt 216.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.