missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]benzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(4-Fluorophenyl)carbonyl]benzonitrile |
| CAS | 54978-50-6 |
| Molekylformel | C14H8FNO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-(4-Fluorobenzoyl)benzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8FNO/c15-13-7-5-12(6-8-13)14(17)11-3-1-10(9-16)2-4-11/h1-8H |
| LEDER | O=C(C1=CC=C(C#N)C=C1)C2=CC=C(F)C=C2 |
| IUPAC-namn | 4-(4-fluorobenzoyl)benzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.22 |
| Formel vikt | 225.06 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?