Läs mer
4-(4-fluorfenyl)imidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15414107
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15414107 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15414107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31503.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 65020-70-4 | C9H7FN2 | 162,167 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Fluorophenyl)imidazole
CAS 65020-70-4
Smältpunkt 127 °C till 131 °C
Molekylformel C9H7FN2
MDL-nummer MFCD00297041
Kvantitet 5 g
Synonym 4-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 5-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,5-4-fluorophenyl, 4-4-fluoro-phenyl-1h-imidazole, regid_for_cid_657876, 5-4-fluorophenyl-3h-imidazole, 4-4-fluorophenyl-1h-imidazole, 9, 1h-imidazole, 5-4-fluorophenyl, 3sq
InChI-nyckel QYDAFWKRBZYBOB-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1C2=CN=CN2)F
IUPAC-namn 5-(4-fluorfenyl)-lH-imidazol
Molekylvikt (g/mol) 162.167
PubChem CID 657876
Formel vikt 162.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.