missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-[(4-Formyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Mikromol™
Beskrivning
4-[(4-Formyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[(4-Formyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino]phenyl]benzamide |
| CAS | 1436868-85-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-[(4-Formyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino]phenyl]benzamide |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C29 H29 N7 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzamide, 4-[(4-formyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]- |
| InChI formel | InChI=1S/C29H29N7O2/c1-21-4-9-25(17-27(21)34-29-31-12-10-26(33-29)24-3-2-11-30-18-24)32-28(38)23-7-5-22(6-8-23)19-35-13-15-36(20-37)16-14-35/h2-12,17-18,20H,13-16,19H2,1H3,(H,32,38)(H,31,33,34) |
| LEDER | Cc1ccc(NC(=O)c2ccc(CN3CCN(CC3)C=O)cc2)cc1Nc4nccc(n4)c5cccnc5 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-formylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?