Läs mer
4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15294358 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15294358 5 g 5g
15258336 1 g 1g
15204368 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15294358 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454520050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 197304-21-5
Molekylformel C13H16O6
Molekylvikt (g/mol) 268.27
MDL-nummer MFCD01317805
InChI-nyckel SEJSVFHBVLKHLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2758419
IUPAC-namn 4-(4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butanoic acid
LEDER COC1=CC(OCCCC(O)=O)=CC(OC)=C1C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid
Smältpunkt 166.0°C to 169.5°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Synonym 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butanoic acid, 4-4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxy butyric acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, 4-3', 5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxy butyric acid, bal linker, ambotzrl-1072, 4-4-formyl-3,5-dimethoxy-phenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formyl phenoxybutyricacid, 4-3,5-dimethoxy-4-formylphenoxy butanoic acid, 4-3',5'-dimethoxy-4'-formylphenoxy butyric acid
Formel vikt 268.27
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenoxy)butyric acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P362-Ta av nedstänkta kläder.