Läs mer
4,4'-(Hexafluorisopropyliden)difenol, 98 %
Produktkod. 11428297
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428297 5 g 5g
11438297 25 g 25g
11468890 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11428297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18370.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1478-61-1 | C15H10F6O2 | 336,23 g/mol
4,4'-(hexafluorisopropyliden)difenol används för att tvärbinda och härda fluorelastomerer. används också som monomer vid syntes av specialpolymerer. Polymerer som innehåller Bisfenol AF är användbara i högtemperaturkompositer, i elektroniska material och andra specialtillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4,4′ -(Hexafluorisopropyliden)difenol används för att tvärbinda och härda fluorelastomerer. används också som monomer vid syntes av specialpolymerer. Polymerer som innehåller Bisfenol AF är användbara i högtemperaturkompositer, i elektroniska material och andra specialtillämpningar.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1478-61-1
Molekylformel C15H10F6O2
Molekylvikt (g/mol) 336.23
MDL-nummer MFCD00000439
InChI-nyckel ZFVMWEVVKGLCIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bisphenol af, 4,4'-hexafluoroisopropylidene diphenol, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl hexafluoropropane, hexafluorobisphenol a, biphenol af, 4,4'-perfluoropropane-2,2-diyl diphenol, hexafluoroisopropylidenebis 4-hydroxybenzene, hexafluorodiphenylolpropane, hexafluoroacetone bisphenol a, 2,2-bis 4-hydroxyphenyl perfluoropropane
PubChem CID 73864
ChEBI CHEBI:72754
IUPAC-namn 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxifenyl)propan-2-yl]fenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Smältpunkt 158 °C till 162 °C
Kokpunkt 400 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1891568
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 336.24
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.