Läs mer
4-(4-Hydroxy-1-butynyl)benzoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Hydroxy-1-butynyl)benzoic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O3/c1-15-12(14)11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-13/h5-8,13H,3,9H2,1H3 |
| Formel vikt | 204.0786 |