Läs mer
4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone, 97%
Produktkod. 11466227
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466227 25 g 25g
11355045 1 g 1g
11456227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25150.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 122-48-5 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-48-5
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00048232
InChI-nyckel OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym zingerone, vanillylacetone, zingiberone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl butan-2-one, zingherone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-butanone, gingerone, vanillyl acetone, 0-paradol, 2-butanone, 4-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
PubChem CID 31211
ChEBI CHEBI:68657
IUPAC-namn 4-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)butan-2-on
LEDER CC(=O)CCC1=CC(=C(C=C1)O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-butanone
Smältpunkt 39°C to 42°C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 194.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.