Läs mer
4-(4-Hydroxy-3-methylbenzenesulfonyl)-2-methylphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Hydroxy-3-methylbenzenesulfonyl)-2-methylphenol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O4S/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)19(17,18)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8,15-16H,1-2H3 |
| Formel vikt | 278.0613 |