Läs mer
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322444
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322444 1 ml
1 options
Produktkod. 30322444 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14233020ME2000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Lyral (mixture of isomers)
CAS 31906-04-4
Analyt- eller komponentnamn Lyral (mixture of isomers)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H22 O2
Koncentration 2000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde, 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexenecarboxaldehyde, 4-(4-Methyl-4-hydroxyamyl)cyclohex-3-ene carboxaldehyde, Landolal, Liral
InChI formel InChI=1S/C13H22O2/c1-13(2,15)9-3-4-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5,10,12,15H,3-4,6-9H2,1-2H3
LEDER CC(C)(O)CCCC1=CCC(CC1)C=O
IUPAC-namn 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 210.31
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 210.162 g/mol