Läs mer
4,4'-(Hydroxymethylene)dibenzonitrile (Bis-(4-Cyanophenyl)methanol), Mikromol™
Beskrivning
4,4'-(Hydroxymethylene)dibenzonitrile (Bis-(4-Cyanophenyl)methanol)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(4-cyanophenyl)methanol |
| CAS | 134521-16-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Bis(4-cyanophenyl)methanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H10 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzonitrile, 4,4'-(hydroxymethylene)bis-, 4,4'-(Hydroxymethylene)bis[benzonitrile], 4,4'-Methanolbisbenzonitrile, 4-[(4-Cyanophenyl)(hydroxy)methyl]benzonitrile, Bis(4-cyanophenyl)methanol, Bis(p-cyanophenyl)methanol, CGP 44645 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2O/c16-9-11-1-5-13(6-2-11)15(18)14-7-3-12(10-17)4-8-14/h1-8,15,18H |
| LEDER | OC(c1ccc(cc1)C#N)c2ccc(cc2)C#N |
| IUPAC-namn | 4-[(4-cyanophenyl)-hydroxymethyl]benzonitrile |
| Visa mer |