Läs mer
4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid, 96%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Hydroxyphenoxy)benzoic acid |
| CAS | 500-76-5 |
| Molekylformel | C13H10O4 |
| MDL-nummer | MFCD00059645 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | O=C(O)C1=CC=C(OC2=CC=C(O)C=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.22 |
| Procent renhet | 96% |