Läs mer
4-(4-hydroxyfenyl)-2-butanon, 99+%
Produktkod. 10449490 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10449490 50 g Glasflaska 50g
10614682 250 g Glasflaska 250g
10249633 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10449490 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176470500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5471-51-2 | C10H12O2 | 164,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5471-51-2
Molekylformel C10H12O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
MDL-nummer MFCD00002394
InChI-nyckel NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-hydroxyphenyl-2-butanone, raspberry ketone, 4-4-hydroxyphenyl butan-2-one, frambinone, oxyphenalon, rheosmin, 4-p-hydroxyphenyl-2-butanone, 4-hydroxybenzylacetone, betuligenol, rasketone
PubChem CID 21648
ChEBI CHEBI:68656
IUPAC-namn 4-(4-hydroxifenyl)butan-2-on
LEDER CC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Namnnotering 99+%
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 82°C to 84°C
Färg Färglös
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H4CH2CH2COCH3
Kvantitet 50 g
Formel vikt 164.2
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.