Läs mer
4-(4’-Hydroxyphenyl)-2-butanone-d5, TRC
Produktkod. 30404842
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30404842 100 mg
30389231 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30404842 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH949107100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 182219-43-8
Molekylformel C10H7D5O2
Molekylvikt (g/mol) 169.23
Synonym 2-Butanone-1,1,1,3,3-d5, 4-(4-hydroxyphenyl)- (9CI), 1,1,1,3,3-Pentadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one, 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one-1,1,1,3,3-D5, (p-Hydroxybenzyl)acetone-d5, 1-(p-Hydroxyphenyl)-3-butanone-d5, Frambinone-d5, Oxyphenylon-d5, Raspberry ketone-d5, Rheosmin-d5
IUPAC-namn 1,1,1,3,3-pentadeuterio-4-(4-hydroxyphenyl)butan-2-one
LEDER [2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])Cc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-butanone-d5
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3/i1D3,2D2
Formel vikt 169.1151