Läs mer
4-(4'-Hydroxyfenyl)-2-butanon, TRC
Produktkod. 30133921
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133921 100 mg
30004080 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133921 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH949105100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5471-51-2
Molekylformel C10 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Synonym Frambinone, 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, 2-Butanone, 4-(4-hydroxyphenyl)-, 2-Butanone, 4-(p-hydroxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone, (4-Hydroxybenzyl)acetone, (p-Hydroxybenzyl)acetone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(3-Oxobutyl)phenol, 4-(4-Hydroxy-1-phenyl)-2-butanone, 4-(4'-Hydroxyphenyl)-2-butanone, 4-(p-Hydroxyphenyl)-2-butanone, Frambinone, NSC 26515, Oxyphenylon, Raspberry ketone, Rheosmin
IUPAC-namn 4-(4-hydroxyfenyl)butan-2-one
LEDER CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Formel vikt 164.0837
Procent renhet >95%