Läs mer
4-(4-hydroxyfenyl)butan-2-one, Mikromol™
Produktkod. 17922246
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17922246 100 mg
1 options
Produktkod. 17922246 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0675.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
4-(4-hydroxyfenyl)butan-2-ett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
CAS 5471-51-2
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxyphenyl-2-Butanone
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H12 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Dobutamine Hydrochloride Imp. B (EP), Dobutamine Imp. B (EP), 4-(4-Hydroxyphenyl)butan-2-one, Dobutamine Hydrochloride Impurity B, Dobutamine Impurity B
InChI formel InChI=1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
LEDER CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
IUPAC-namn 4-(4-hydroxyfenyl)butan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 164.2
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 164,0837 g/mol