Läs mer
4-(4-hydroxyfenyl)cyklohexanon, 97+%
Produktkod. 15492108
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492108 25 g 25g
15472108 1 g 1g
15482108 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492108 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55767.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 105640-07-1 | C12H14O2 | 190,24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105640-07-1
Molekylformel C12H14O2
Molekylvikt (g/mol) 190.24
MDL-nummer MFCD00210693
InChI-nyckel SLJYPZJZQIHNGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-hydroxyphenyl cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl cyclohexan-1-one, 4-4-hydroxyphenyl-cyclohexanone, cyclohexanone, 4-4-hydroxyphenyl, 4-4-hydroxyphenyl-1-cyclohexanone, acmc-1cukv, 4-4-oxocyclohexyl phenol, ksc495c5l, 4-4'-hydroxyphenyl-cyclohexanone
PubChem CID 4598916
IUPAC-namn 4-(4-hydroxifenyl)cyklohexan-1-on
LEDER OC1=CC=C(C=C1)C1CCC(=O)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Smältpunkt 170 °C till 175 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 3269332
Formel vikt 190.24
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.