missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4,4'-Iminodiphenol, Mikromol™
Beskrivning
4,4'-Iminodiphenol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Iminodiphenol |
| CAS | 1752-24-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4,4'-Iminodiphenol |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C12H11NO2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4,4'-Iminobisphenol, Phenol, 4,4'-iminodi- (6CI,7CI,8CI), 4,4'-Iminobis[phenol], 4,4'-Dihydroxydiphenylamine, 4,4'-Iminobisphenol, 4,4'-Iminodiphenol, 4-(4-Hydroxyanilino)phenol, Bis(4-hydroxyphenyl)amine, Bis(p-hydroxyphenyl)amine, Indophenol, reduced, Leucoindophenol, N-(4'-Hydroxyphenyl)-p-aminophenol, 4,4′-Azanediyldiphenol, Paracetamol Imp. M (EP), Paracetamol Impurity M |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13-15H |
| LEDER | Oc1ccc(Nc2ccc(O)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-hydroxyanilino)phenol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?