Läs mer
4,4'-Iminodiphenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4,4'-Iminodiphenol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13-10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,13-15H |
| Formel vikt | 201.079 |
| Procent renhet | >95% |