Läs mer
4-(4-jodbensyl)morfolin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10198304
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10198304 5 g 5g
10536133 1 g 1g
10720364 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10198304 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29311DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 299159-27-6
Molekylformel C11H14INO
Molekylvikt (g/mol) 303.143
MDL-nummer MFCD04974051
InChI-nyckel IYDFKIKPNVVXQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-iodobenzyl morpholine, 4-4-iodophenyl methyl morpholine, 4-4-iodo-benzyl-morpholine, 4-iodobenzyl morpholine, 4-morpholinomethyliodobenzene
PubChem CID 2795500
IUPAC-namn 4-[(4-jodfenyl)metyl]morfolin
LEDER C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Iodobenzyl)morpholine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 303.14
Procent renhet 95%