Läs mer
4-(4-jodfenoxi)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10194054
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10194054 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10614785 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10194054 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52411DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 144808-72-0
Molekylformel C11H13IO2
Molekylvikt (g/mol) 304.127
MDL-nummer MFCD09064966
InChI-nyckel PQUFKWFIWPZFBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-iodophenoxy tetrahydropyran, 4-4-iodophenoxy oxane, 4-4-iodophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-iodophenoxy, acmc-20e5io
PubChem CID 24229524
IUPAC-namn 4-(4-jodfenoxi)oxan
LEDER C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Iodophenoxy)tetrahydropyran
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 304.12
Procent renhet 97%