Läs mer
4-(4-isocyanatofenoxi)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Isocyanatophenoxy)tetrahydropyran |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 219.24 |
| Procent renhet | 97% |