Läs mer
4-(4-isocyanatofenoxi)tetrahydropyran, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10723854
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10723854 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10003123 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10723854 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52406DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 892501-94-9
Molekylformel C12H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 219.24
MDL-nummer MFCD09702366
InChI-nyckel ZGNHUEWFJQLPDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-isocyanatophenoxy oxane, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydropyran, 4-4-isocyanatophenoxy tetrahydro-2h-pyran, 2h-pyran,tetrahydro-4-4-isocyanatophenoxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzene, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzenisocyanate
PubChem CID 24229521
IUPAC-namn 4-(4-isocyanatofenoxi)oxan
LEDER C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)N=C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Isocyanatophenoxy)tetrahydropyran
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 219.24
Procent renhet 97%