Läs mer
4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)morfolin,≥ 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10642855
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10642855 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10406613 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10642855 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC43106CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 876316-43-7
Molekylformel C10H11N3O2
Molekylvikt (g/mol) 205.22
MDL-nummer MFCD08271914
InChI-nyckel LRVCWTODNVVIOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-isocyanatopyrid-2-yl morpholine, 4-4-isocyanatopyridin-2-yl morpholine, morpholine,4-4-isocyanato-2-pyridinyl, 2-morpholin-4-ylpyridin-4-isocyanate, 4-4-isocyanatopyrid-2-yl-morpholine, 2-morpholin-4-yl pyridin-4-yl isocyanate, 4-isocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine
PubChem CID 18525762
IUPAC-namn 4-(4-isocyanatopyridin-2-yl)morfolin
LEDER O=C=NC1=CC(=NC=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Isocyanatopyrid-2-yl)morpholine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 205.22
Procent renhet 95%