missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-(4-Isopropoxyphenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Isopropoxyphenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde |
| CAS | 2208145-12-2 |
| Molekylformel | C14H15NO2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15NO2/c1-10(2)17-13-5-3-11(4-6-13)14-8-15-7-12(14)9-16/h3-10,15H,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)Oc1ccc(cc1)c2c[nH]cc2C=O |
| IUPAC-namn | 4-(4-propan-2-yloxyphenyl)-1H-pyrrole-3-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.27 |
| Formel vikt | 229.1103 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?