Läs mer
4,4'-isopropylidenbis[2-(2,6-dibromofenoxy)etanol], TRC
Produktkod. 30400822
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30400822 10 g
1 options
Produktkod. 30400822 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI82475010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tetrabromobisphenol A-di(2-hydroxyethyl) ether
CAS 4162-45-2
Molekylformel C19 H20 Br4 O4
Kvantitet 10 g
Synonym Ethanol, 2,2'-[isopropylidenebis[(2,6-dibromo-p-phenylene)oxy]]di- (6CI,7CI,8CI), 2,2'-[(1-Methylethylidene)bis[(2,6-dibromo-4,1-phenylene)oxy]]bis[ethanol], 2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(β-hydroxyethoxy)phenyl]propane, 2,2-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)-3,5-dibromophenyl]propane, 2,2'-Isopropylidenebis[(2,6-dibromo-p-phenyleneoxy)diethanol], 4,4'-Isopropylidenebis[2-(2,6-dibromophenoxy)ethanol], AFR 1011, BA 50, BA 50P, FG 3600, Fire Guard 3600, TBA-EO 20, Tetrabromobisphenol A bis(2-hydroxyethyl) ether
InChI formel InChI=1S/C19H20Br4O4/c1-19(2,11-7-13(20)17(14(21)8-11)26-5-3-24)12-9-15(22)18(16(23)10-12)27-6-4-25/h7-10,24-25H,3-6H2,1-2H3
LEDER CC(C)(c1cc(Br)c(OCCO)c(Br)c1)c2cc(Br)c(OCCO)c(Br)c2
IUPAC-namn 2-[2,6-dibrom-4-[2-[3,5-dibrom-4-(2-hydroxyetoxi)fenyl] propan-2-yl] fenoxi] etanol
Molekylvikt (g/mol) 631.98
Formel vikt 627.8095