Läs mer
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride, Mikromol™
Produktkod. 30462303
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462303 4 x 25 mg
30051834 100 mg
30049863 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462303 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3713.0100254AMP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride
CAS 25519-82-8
Analyt- eller komponentnamn 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H17 N O2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (1:1), Ketone, p-methoxyphenyl 4-piperidyl, hydrochloride (8CI), Methanone, (4-methoxyphenyl)-4-piperidinyl-, hydrochloride (9CI), 4-(4-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride, 4-(p-Methoxybenzoyl)piperidine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C13H17NO2.ClH/c1-16-12-4-2-10(3-5-12)13(15)11-6-8-14-9-7-11;/h2-5,11,14H,6-9H2,1H3;1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.COc1ccc(cc1)C(=O)C2CCNCC2
IUPAC-namn (4-methoxyphenyl)-piperidin-4-ylmethanone;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 255.74
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 255.1026 g/mol