Läs mer
4-([4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15439395
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15439395 1 g 1g
15449395 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439395 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51900.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1448637-05-5
Molekylformel C22H23BO4
Molekylvikt (g/mol) 362.23
MDL-nummer MFCD16294527
InChI-nyckel SGGJQXOMPWFXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl benzoate, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl-benzoic acid methyl ester, amtb207, 4-4-methoxycarbonyl phenyl ethynyl benzeneboronic acid pinacol ester, methyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl ethynyl benzoate, 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylethynyl benzoic acid methyl ester
PubChem CID 71306515
IUPAC-namn methyl 4-[2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethynyl]benzoate
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#CC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-([4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethynyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 1 g
Formel vikt 362.23
Procent renhet 95%