Läs mer
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol |
| CAS | 52244-70-9 |
| Molekylformel | C11H16O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Methoxybenzenebutanol, 4-(4-Hydroxybutyl)anisole, 4-(4-Methoxyphenyl)butanol, 4-(p-Methoxyphenyl)-1-butanol, NSC 141198 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16O2/c1-13-11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-12/h5-8,12H,2-4,9H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(CCCCO)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-methoxyphenyl)butan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.24 |
| Formel vikt | 180.115 |