Läs mer
4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone, TRC
Produktkod. 30481134
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30481134 10 g
1 options
Produktkod. 30481134 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM26306510G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Anisylacetone
CAS 104-20-1
Molekylformel C11 H14 O2
Kvantitet 10 g
Synonym 4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone, 2-Butanone, 4-(p-methoxyphenyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(4-Methoxyphenyl)-3-butanone, 1-(p-Methoxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Methoxyphenyl)-2-butanone, 4-(p-Methoxyphenyl)-2-butanone, 4-Methoxybenzylacetone, 4-[4-(Methyloxy)phenyl]-2-butanone, Anisylacetone, ENT 20279, NSC 405366, Raspberry ketone methyl ether, p-Anisylacetone
InChI formel InChI=1S/C11H14O2/c1-9(12)3-4-10-5-7-11(13-2)8-6-10/h5-8H,3-4H2,1-2H3
LEDER COc1ccc(CCC(=O)C)cc1
IUPAC-namn 4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 178.23
Formel vikt 178.0994