Läs mer
4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid |
| CAS | 3153-44-4 |
| Molekylformel | C11H12O4 |
| MDL-nummer | MFCD00002795 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(O)CCC(C1=CC=C(OC)C=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.21 |
| Procent renhet | 98% |