Läs mer
4-(4-metoxifenyl)smörsyra, 98 %
Produktkod. 15427098
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15427098 5 g 5g
15417098 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60613.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 4521-28-2 | C11H14O3 | 194,23 g/mol
4-(4-metoxifenyl)smörsyra vid demetylering med pyridiniumhydroklorid ger 4-hydroxifenylsmörsyra, ett nyckelutgångsmaterial för syntesen av preklinisk kandidat LY518674.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-(4-metoxifenyl)smörsyra vid demetylering med pyridiniumhydroklorid ger 4-hydroxifenylsmörsyra, ett nyckelutgångsmaterial för syntesen av preklinisk kandidat LY518674.
Löslighet
Något löslig i metanol. Olösligt i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4521-28-2
Molekylformel C11H14O3
Molekylvikt (g/mol) 194.23
MDL-nummer MFCD00004404
InChI-nyckel LZHMNCJMXQKSBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxyphenyl butyric acid, 4-4-methoxyphenyl butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methoxy, 4-4-methoxyphenyl butyricacid, 4-4-methoxyphenyl-1-butyric acid, p-methoxy-g-phenylbutyric acid, pubchem15207, 4-methoxybenzenebutyric acid, 4-p-methoxyphenylbutyric acid
PubChem CID 78280
IUPAC-namn 4-(4-metoxifenyl)butansyra
LEDER COC1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methoxyphenyl)butyric acid
Smältpunkt 56 °C till 59 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2416568
Löslighetsinformation Lätt löslig i metanol. Olöslig i kloroform.
Formel vikt 194.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.