Läs mer
4-(4-metoxifyrenyl)smörsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Methoxyphenyl)butyric Acid |
| CAS | 4521-28-2 |
| Molekylformel | C11H14O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Methoxybenzenebutanoic Acid, 4-(4-Methoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(p-Methoxyphenyl)butyric Acid, NSC 407553, gamma-(p-Methoxyphenyl)-butyric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14O3/c1-14-10-7-5-9(6-8-10)3-2-4-11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13) |
| LEDER | COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(4-metoxifenyl)butansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.23 |
| Formel vikt | 194.0943 |