Läs mer
4-(4-metoxifyrenyl)smörsyra, TRC
Produktkod. 30469566
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30469566 250 mg
1 options
Produktkod. 30469566 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM329568250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methoxyphenyl)butyric Acid
CAS 4521-28-2
Molekylformel C11H14O3
Kvantitet 250 mg
Synonym 4-Methoxybenzenebutanoic Acid, 4-(4-Methoxyphenyl)butanoic Acid, 4-(p-Methoxyphenyl)butyric Acid, NSC 407553, gamma-(p-Methoxyphenyl)-butyric Acid
InChI formel InChI=1S/C11H14O3/c1-14-10-7-5-9(6-8-10)3-2-4-11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3,(H,12,13)
LEDER COc1ccc(CCCC(=O)O)cc1
IUPAC-namn 4-(4-metoxifenyl)butansyra
Molekylvikt (g/mol) 194.23
Formel vikt 194.0943