Läs mer
4-(4-metoxifenyl)pyrimidin-2-tiol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidine-2-thiol |
| CAS Min % | 95.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 218.28 |
| Procent renhet | 95% |