Läs mer
4-(4-metoxifenyl)pyrimidin-2-tiol,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10573202
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10573202 1 g 1g
10130832 10 g 10g
10071724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10573202 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04163DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 175202-77-4
Molekylformel C11H10N2OS
Molekylvikt (g/mol) 218.274
MDL-nummer MFCD00085109
InChI-nyckel KSXDNCUHISGCTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methoxyphenyl pyrimidine-2-thiol, 4-4-methoxyphenyl-3h-pyrimidine-2-thione, maybridge1_004759, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinethiol, 4-4-methoxy-phenyl-pyrimidine-2-thiol, 6-4-methoxyphenyl-1h-pyrimidine-2-thione, 4-4-methoxyphenyl-2-pyrimidinyl hydrosulfide
PubChem CID 2736768
IUPAC-namn 6-(4-metoxifenyl)-lH-pyrimidin-2-tion
LEDER COC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC(=S)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methoxyphenyl)pyrimidine-2-thiol
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 218.28
Procent renhet 95%