Läs mer
4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15498595
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498595 1 g 1g
15418605 250 mg 250mg
15408605 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15498595 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33704.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 863675-89-2
Molekylformel C12H16F3N3
Molekylvikt (g/mol) 259.276
MDL-nummer MFCD09042650
InChI-nyckel ILGSVUPRBCGGLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4-methylpiperazin-1-yl-2-trifluoromethyl aniline, 4-4-methyl-1-piperazinyl-2-trifluoromethyl aniline
PubChem CID 16770363
IUPAC-namn 4-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethyl)aniline
LEDER CN1CCN(CC1)C2=CC(=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)-2-(trifluoromethyl)aniline
Kvantitet 1 g
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 259.28
Procent renhet 97%