Läs mer
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3- pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide, Mikromol™
Produktkod. 30051405
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30051405 25 mg
1 options
Produktkod. 30051405 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3566.170025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3- pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Imatinib para-Diaminomethylbenzene
CAS 1026753-54-7
Analyt- eller komponentnamn Imatinib para-Diaminomethylbenzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C29 H31 N7 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzamide, 4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[3-methyl-4-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, Imatinib para-diaminomethylbenzene
InChI formel InChI=1S/C29H31N7O/c1-21-18-25(9-10-26(21)33-29-31-13-11-27(34-29)24-4-3-12-30-19-24)32-28(37)23-7-5-22(6-8-23)20-36-16-14-35(2)15-17-36/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,32,37)(H,31,33,34)
LEDER CN1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c(C)c3)CC1
IUPAC-namn 4-[(4-methylpiperazin-1-yl)methyl]-N-[3-methyl-4-[(4-pyridin-3-ylpyrimidin-2-yl)amino]phenyl]benzamide
Molekylvikt (g/mol) 493.6
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 493.259 g/mol